Learn More
Calciumoxid, 97+ %, zur Analyse, Pulver, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11924161
Click to view available options
Menge:
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Calciumoxid, +97 %, CaO, CAS-Nummer-1305-78-8, gebrannter Kalk, Calxyl, Calcia, Brantkalk, Calciumoxid, Luftschleuse, Calciummonoxid, Kalk, ungelöschter Kalk, 1 kg, max. 2,0 %, min. 97 % (CaO) auf trockener Substanz (Komplexometrie), 2850 Grad C, CHEBI:31344, weiß oder gelb, 215-138-9, 56.08, Analyse
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Adsorptionsmittel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1305-78-8
Summenformel CaO
Molekulargewicht (g/mol) 56.08
MDL-Nummer MFCD00010911
InChI-Schlüssel BRPQOXSCLDDYGP-UHFFFAOYSA-N
Synonym calcium oxide, burnt lime, calcia, calxyl, gebrannter kalk, unslaked lime, calcium monoxide, airlock, calx
PubChem CID 14778
ChEBI CHEBI:31344
SMILES [O--].[Ca++]
Spezifikation
Siedepunkt 2850°C
Chemischer Name oder Material Calcium oxide
Schmelzpunkt 2570°C
Farbe Weiß oder Gelb
Physikalische Form Pulver
Menge 2.5 kg
Prozentgehaltsbereich 97% min. (CaO) on dry substance (Complexometry)
Strukturformel CaO
Merck Index 15,1688
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in acids (reacts),soluble in glycerol,insoluble in alcohol
IUPAC-Name Oxocalcium
Formelmasse 56.08
Reinheit (%) ≥97%
Güte Analytisch
Glühverlust 5% max.
Verpackung Kunststoffflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Calcium oxide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: calcium oxide