Learn More
Calciumnitrat-Tetrahydrat, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15673290 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
5 Kilogramm
500 Gramm
puriss. p.a., ACS-Reagenz, 99 bis 103 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13477-34-4
Fórmula molecular CaH8N2O10
Peso molecular (g/mol) 236.15
Número MDL MFCD00149604
Clave InChI MWGCGFYACDTFSB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Calciumnitrat-Tetrahydrat, Calciumnitrathydrat, Puratronic, Calciumtetrahydrat-Dinitronat, Calciumnitrat-Wasser 1/4, Calciumtetrahydrat-Dinitrat, Calcium2+-Tetrahydrat-Dinitronat, calcium tetrahydrate dinitronate, calcium nitrate-water 1/4, calcium tetrahydrate dinitrate, calcium 2+ tetrahydrate dinitronate
PubChem CID 16211656
ChEBI CHEBI:86159
Nombre IUPAC Calcium; Dinitrat; Tetrahydrat
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.[Ca+2 ]
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Calciumnitrat-Tetrahydrat
Cantidad 250 g
Fórmula lineal Ca(NO3)2 · H2O
Número UN NONH für alle Transportarten
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.15 mol
Porcentaje de pureza 99 bis 103 %
Grado ACS/puriss. P. A