Learn More
Calciumnitrat-Tetrahydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11467977
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
CAS: 13477-34-4 | CaH8N2O10 | 236.15 g/mol
Calcium nitrate tetrahydrate is used as a nitrogenous fertilizer and a corrosive inhibitor in diesel fuels. It is utilized in plant cells for culture experiments. It is also used in cooling baths and waste water handling.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Calciumnitrat-Tetrahydrat wird als stickstoffhaltiger Dünger und Korrosionshemmer in Dieselkraftstoffen eingesetzt. Es wird für Pflanzenzellen in Kulturexperimenten verwendet. Es wird auch in Kühlbädern und zur Abwasserbehandlung verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Alkohol und Aceton.
Hinweise
Kühl lagern. Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Reduktionsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13477-34-4
Summenformel CaH8N2O10
Molekulargewicht (g/mol) 236.15
MDL-Nummer MFCD00149604
InChI-Schlüssel MWGCGFYACDTFSB-UHFFFAOYSA-N
Synonym calcium nitrate tetrahydrate, calcium nitrate hydrate, puratronic, acmc-1aekc, calcium nitrate tetra hydrate, ca.2no3.4h2o, ca no3 2.4h2o, calcium tetrahydrate dinitronate, calcium nitrate-water 1/4, calcium tetrahydrate dinitrate, calcium 2+ tetrahydrate dinitronate
PubChem CID 16211656
ChEBI CHEBI:86159
IUPAC-Name Calcium; Dinitrat; Tetrahydrat
SMILES O.[Ca++].[O-][N+]([O-])=O
Spezifikation
Siedepunkt 132°C (decomposition)
Chemischer Name oder Material Calcium nitrate tetrahydrate
Schmelzpunkt 43°C to 45°C
Menge 2500 g
UN-Nummer UN1454
Merck Index 14,1682
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,alcohol and acetone.
Formelmasse 236.15 (164.09 Anhydrous)
Reinheit (%) 99%
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 1.82
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Calcium nitrate, tetrahydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P220-Von Kleidung/brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften. zuführen.