Learn More
Calciumnitrathydrat, Puratronic™, 99.9995 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11455250
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
CAS: 35054-52-5 | CaN2O6 | 164.09 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 35054-52-5
Fórmula molecular CaN2O6
Peso molecular (g/mol) 164.09
Número MDL MFCD00149604
Clave InChI ZCCIPPOKBCJFDN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo calcium nitrate hydrate, calcium hydrate dinitrate, acmc-20alid, calcium nitrate monohydrate, ca.2no3.h2o, nitric acid calcium salt hydrate, calcium nitrate-water 1/2/1, nitric acid, calciumsalt, hydrate 9ci
PubChem CID 16211464
SMILES [Ca++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spezifikation
Punto de ebullición 132°C (decomposition)
Nombre del producto químico o material Calcium nitrate hydrate
Punto de fusión 42°C
Color Weiß
Forma física Kristallin
Cantidad 100 g
Notas del porcentaje del ensayo (Metallbasis)
Fórmula lineal Ca(NO3)2·xH2O
Número UN UN1454
Índice Merck 14,1682
Nombre IUPAC Calcium;dinitrat;tetrahydrat
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.09 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.9995%
Grado Puratronic™
Densidad 1.82 g/mL