Learn More
Calciummolybdänoxid, Puratronic™, 99.9965 % (Metallbasis)
Artikelnummer. 11300929
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7789-82-4
Summenformel CaMoO4
Molekulargewicht (g/mol) 200.02
MDL-Nummer MFCD00015976
InChI-Schlüssel BIOOACNPATUQFW-UHFFFAOYSA-N
Synonym calcium molybdate, molybdate, calcium, calcium molybdate vi, unii-q03c83v2an, calcium molybdenum oxide, molybdic acid h2moo4 , calcium salt 1:1, molybdate moo42-, calcium 1:1 , t-4, molybdate moo42-, calcium 1:1 , beta-4, calcium dioxido dioxo molybdenum, calcium 2+ molybdate
PubChem CID 24620
IUPAC-Name Calcium;dioxido(dioxo)molybdän
SMILES [Ca++].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calcium molybdenum oxide
Schmelzpunkt 965°C
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Merck Index 14,1681
Formelmasse 200.01
Reinheit (%) 99.9965%
Güte Puratronic™
Geruch Geruchsneutral
Dichte 4.38 g/mL to 4.53 g/mL