Learn More
Calciummetaborat, 99.992 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11332088
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13701-64-9
Summenformel B2CaO4
Molekulargewicht (g/mol) 125.694
MDL-Nummer MFCD00049397
InChI-Schlüssel ILOKQJWLMPPMQU-UHFFFAOYSA-N
Synonym calcium metaborate, 2bo2.ca, calcium dioxoborinate, dimetaboric acid calcium salt, calcium 2+ diboron oxide hydroxide
PubChem CID 10290800
IUPAC-Name Lithium;oxido(oxo)boran
SMILES B(=O)[O-].B(=O)[O-].[Ca+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calcium metaborate
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Strukturformel Ca(BO2)2
Formelmasse 125.7
Reinheit (%) 99.992%