Learn More
Calciumhydroxid, AR-zertifiziert für die Analyse, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10283370 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
500 Gramm
Calciumhydroxid, zertifizierte AR für Analysen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1305-62-0
Fórmula molecular CaH2O2
Peso molecular (g/mol) 74.09
Número MDL MFCD00010901
Clave InChI AXCZMVOFGPJBDE-UHFFFAOYSA-L
Nombre IUPAC Calciumdihydroxid
SMILES [OH-].[OH-].[Ca++]
Spezifikation
Punto de ebullición 2850°C
Punto de fusión 580°C
Color Weiß
pH 12.4
Forma física Fest
Cantidad 1 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.09g/mol
Envase Pulver im Kunststoffgefäß
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Calcium hydroxide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/A§/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/A§/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.