Learn More
Calciumhydrid, ca. 93 %, reinst, 10 bis 100 mm Stück, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 13498438
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Adsorptionsreagenz, Reduktionsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7789-78-8
Summenformel CaH2
Molekulargewicht (g/mol) 42.09
MDL-Nummer MFCD00010897
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calcium hydride
Schmelzpunkt 675.0°C
Namenshinweis ca. 93%
Farbe Grau
Physikalische Form Unregelmäßige Klümpchen oder Stückchen
Menge 2.5 kg
Prozentgehaltsbereich 92% min. (Total Ca)
Strukturformel CaH2
Fieser 01,105
Merck Index 15,1674
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts. Other solubilities: decomposes with lower alcohols and carboxylic acid, soluble only in salt melts
Formelmasse 42.09
Reinheit (%) ∼93%
Güte Extrarein
Verpackung Kunststoffflasche
Relative Dichte 1.9
Dichte 1.9000g/mL