Learn More
Calcium-Glycerinphosphathydrat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11427737
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
CAS: 28917-82-0 | C3H7CaO6P | 210.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 28917-82-0
Fórmula molecular C3H7CaO6P
Peso molecular (g/mol) 210.14
Número MDL MFCD00042643
Clave InChI IWIRHXNCFWGFJE-UHFFFAOYNA-L
Sinónimo calcium glycerophosphate hydrate, calcii glycerophosphas, c3h7o6p.ca.h2o, glycerophosphoric acid calcium salt hydrate, calcium 2,3-dihydroxypropyl phosphate hydrate, calcium dl-glycerol 3-phosphate hydrate
PubChem CID 71311563
Nombre IUPAC Kalzium 3-(Phosphonatooxyd)Propan-1,2-Diol
SMILES [Ca++].OCC(O)COP([O-])([O-])=O
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Calcium glycerophosphate hydrate
Cantidad 1000 g
Índice Merck 14,1670
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.15 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 97%