Learn More
Calciumfluorid, Puratronic™, 99.985 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7789-75-5 | CaF2 | 78.08 g/mol
62.34 CHF - 877.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7789-75-5 |
---|---|
Fórmula molecular | CaF2 |
Peso molecular (g/mol) | 78.08 |
Número MDL | MFCD00010907 |
Clave InChI | WUKWITHWXAAZEY-UHFFFAOYSA-L |
Sinónimo | calcium fluoride, kalziumfluorid, kalziumdifluorid, calcium 2+ difluoride, acmc-1bk0c, ksc377c5h, calcium fluoride 100g, calcium fluoride,optical grade |
PubChem CID | 84512 |
ChEBI | CHEBI:35437 |
SMILES | [F-].[F-].[Ca++] |
Produktcode | Marke | Cantidad | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Cantidad | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11380919
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010681.04 |
2 g | N/A | ||||||
11390919
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010681.09 |
10 g |
215.00 CHF
10 Gramm |
Verfügbar ab: 04-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11370919
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010681.18 |
50 g |
877.00 CHF
50 Gramm |
Verfügbar ab: 28-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
7789-75-5 | |
78.08 | |
WUKWITHWXAAZEY-UHFFFAOYSA-L | |
84512 | |
[F-].[F-].[Ca++] |
CaF2 | |
MFCD00010907 | |
calcium fluoride, kalziumfluorid, kalziumdifluorid, calcium 2+ difluoride, acmc-1bk0c, ksc377c5h, calcium fluoride 100g, calcium fluoride,optical grade | |
CHEBI:35437 |
Spezifikation
∼2500°C | |
1403°C | |
Weiß | |
(Metallbasis) | |
MFCD00010907 | |
calcium fluoride, kalziumfluorid, kalziumdifluorid, calcium 2+ difluoride, acmc-1bk0c, ksc377c5h, calcium fluoride 100g, calcium fluoride,optical grade | |
WUKWITHWXAAZEY-UHFFFAOYSA-L | |
Calcium; Difluorid | |
84512 | |
78.08 | |
Puratronic™ | |
1.434 | |
3.18 g/mL |
Calcium fluoride | |
7789-75-5 | |
Pulver | |
CaF2 | |
14,1667 | |
Soluble in water (slightly). | |
[F-].[F-].[Ca++] | |
78.08 | |
CHEBI:35437 | |
99.985% | |
Geruchsneutral | |
Hygroskopisch |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
GHS P Statement
P261-P280-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses, if present and easy to do.
Continue rinsing.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 232-188-7
missing translation for 'rtecsNumber' : EW1760000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen