Learn More
Calciumfluorid, Kristalloptik, Rechteck, 30 mm x 15 mm x 4 mm, beidseitig poliert, Thermo Scientific Chemicals
Spektroskopie, IR-Fenster
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 038458.KT
206.14 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Calcium fluoride crystal optic rectangle | |
30mm x 15mm x 4mm, Polished both sides | |
Je 1 | |
MFCD00010907 |