Learn More
Calciumfluorid, Kristalloptik, Scheibe, 25 mm x 2 mm, beidseitig poliert, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15446245
Click to view available options
Menge:
Je 1
Packungsgröße:
1 Stück
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calcium fluoride crystal optic disc
Namenshinweis 25mm x 2mm, Polished both sides
Menge Je 1
MDL-Nummer MFCD00010907