Learn More
Calciumfluorid, Kristalloptik, Scheibe, 22 mm x 4 mm, beidseitig poliert, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15476225
Click to view available options
Cantidad:
Je 1
Packungsgröße:
1 Stück
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Calcium fluoride crystal optic disc
Nombre de nota 22mm x 4mm, Polished both sides
Cantidad Je 1
Número MDL MFCD00010907