Learn More
Calciumfluorid, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7789-75-5 | CaF2 | 78.08 g/mol
118.00 CHF - 344.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7789-75-5 |
---|---|
Fórmula molecular | CaF2 |
Peso molecular (g/mol) | 78.08 |
Número MDL | MFCD00010907 |
Clave InChI | WUKWITHWXAAZEY-UHFFFAOYSA-L |
Sinónimo | calcium fluoride, kalziumfluorid, kalziumdifluorid, calcium 2+ difluoride, acmc-1bk0c, ksc377c5h, calcium fluoride 100g, calcium fluoride,optical grade |
PubChem CID | 84512 |
ChEBI | CHEBI:35437 |
SMILES | [F-].[F-].[Ca++] |
Produktcode | Marke | Cantidad | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Cantidad | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11391598
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010998.14 |
25 g |
118.00 CHF
25 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11301608
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010998.22 |
100 g |
344.00 CHF
100 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Calcium fluoride is the commercially important source for fluoride compounds as well as hydrogen fluoride. It is transparent from ultraviolet to infrared region. It is used in spectroscopy, thermal imaging systems and excimer lasers; it is also used in the manufacturing of optical components including windows, prisms and lenses. In addition, it is also used in aluminum-metallurgy, brake lining manufacturing industries, and in tooth enamel.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
7789-75-5 | |
78.08 | |
WUKWITHWXAAZEY-UHFFFAOYSA-L | |
84512 | |
[F-].[F-].[Ca++] |
CaF2 | |
MFCD00010907 | |
calcium fluoride, kalziumfluorid, kalziumdifluorid, calcium 2+ difluoride, acmc-1bk0c, ksc377c5h, calcium fluoride 100g, calcium fluoride,optical grade | |
CHEBI:35437 |
Spezifikation
∼2500°C | |
1403°C | |
Pulver | |
CaF2 | |
EM>5, | |
calcium fluoride, kalziumfluorid, kalziumdifluorid, calcium 2+ difluoride, acmc-1bk0c, ksc377c5h, calcium fluoride 100g, calcium fluoride,optical grade | |
WUKWITHWXAAZEY-UHFFFAOYSA-L | |
Calcium; Difluorid | |
84512 | |
78.08 | |
Geruchsneutral | |
Hygroskopisch |
Calcium fluoride | |
7789-75-5 | |
(Metallbasis) | |
MFCD00010907 | |
14,1667 | |
Slightly soluble in acid; insoluble in acetone. | |
[F-].[F-].[Ca++] | |
78.08 | |
CHEBI:35437 | |
99.95% | |
1.434 | |
3.18 g/mL |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319-H335
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
GHS P Statement
P261-P280-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses, if present and easy to do.
Continue rinsing.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Warnhinweis
missing translation for 'einecsNumber' : 232-188-7
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse EW1760000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen