Learn More
Calcium-DL-glyceratdihydrat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11308045
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
CAS: 67525-74-0 | C3H5O4 | 105.07 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Löslichkeit
Löslich in kaltem und heißem Wasser.
Hinweise
Bei 4 °C lagern. Inkompatible Materialien sind starke Oxidationsmittel. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67525-74-0
Summenformel C3H5O4
Molekulargewicht (g/mol) 105.07
MDL-Nummer MFCD00149289,MFCD00149288,MFCD00149289
InChI-Schlüssel RBNPOMFGQQGHHO-UWTATZPHSA-M
Synonym calciumdl-glycerate
PubChem CID 131883203
IUPAC-Name Calcium;2,3-dihydroxypropansäure;dihydrat
SMILES OC[C@@H](O)C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calcium DL-glycerate dihydrate
Schmelzpunkt ∽140°C (decomposition)
Menge 5 g
Beilstein 4614104
Merck Index 14,4483
Löslichkeitsinformationen Soluble in cold and hot water.
Formelmasse 286.26 (250.23 Anhydrous)