Learn More
Calcium D-Gluconat-Monohydrat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7081584
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
CAS: 66905-23-5 | C12H24CaO15 | 448.387 g/mol
Calcium D-gluconate monohydrate is used as a soluble for developing the highly effective, durable, and cheap CaO-based sorbents suitable for CO2 capture, precursor for CaO-based sorbents, in medicine, treatment of hypocalcemia, as an antidote.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Calcium D-Gluconat-Monohydrat wird als lösliches Mittel zur Entwicklung hochwirksamer, langlebiger und kostengünstiger CaO-basierter Sorbentien verwendet, die für die CO2-Erfassung, als Vorstufe für CaO-basierte Sorbentien, in der Medizin, bei der Behandlung von Hypokalzämie und als Gegenmittel geeignet sind.
Löslichkeit
In Wasser löslich (30 g/l).
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Behälter dicht verschlossen lassen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 66905-23-5
MDL-Nummer MFCD00064209
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calcium D-gluconate Monohydrate
Schmelzpunkt ∽195°C (decomposition)
Prozentgehaltsbereich ≥98%
Summenformel C12H22CaO14
Menge 100 g
Merck Index 14,1670
Synonym calcium gluconate, calcium d-gluconate, calciofon, calglucon, glucobiogen, ebucin, calcicol, calcipur, calglucol, dragocal
Löslichkeitsinformationen Soluble in water(30g/L).
InChI-Schlüssel NEEHYRZPVYRGPP-IYEMJOQQSA-L
SMILES C(C(C(C(C(C(=O)[O-])O)O)O)O)O.C(C(C(C(C(C(=O)[O-])O)O)O)O)O.[Ca+2]
IUPAC-Name Calcium;-(2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoat
Molekulargewicht (g/mol) 430.372
PubChem CID 9290
Formelmasse 448.40 (430.37 Anhydrous)
Reinheit (%) ≥98%