Learn More
Calciumchlorid-Hexahydrat, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15601110 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
1 kg
2.5 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Erfüllt die analytische Spezifikation des Europäischen Arzneibuchs, E509, 97 bis 103 %, ≤ 0.0001 % Al
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7774-34-7
Summenformel CaCl2H12O6
Molekulargewicht (g/mol) 219.068
MDL-Nummer MFCD00149616
InChI-Schlüssel QHFQAJHNDKBRBO-UHFFFAOYSA-L
Synonym Calciumchlorid-Hexahydrat, Antarktizit, Calciumhexahydratdichlorid, Calciumchlorid-Wasser 1/6, Calciumchloridhydrat, Puratronic, Calciumchlorid, hydratisiert, Calciumchloridhydrat Spurenmetallbasis 1 g, calcium chloride hydrate trace metals basis 1g
PubChem CID 6093252
IUPAC-Name Calcium; Dichlorid; Hexahydrat
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Ca+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calciumchlorid-Hexahydrat
Namenshinweis Erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph. Eur.
Menge 6 x 2.5 kg
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 219.08
Reinheit (%) 97 bis 103 %
Dichte 1.71 g/ml bei 25 °C