Learn More
Calciumchlorid-Dihydrat, Puriss p.a., ACS-Reagenz, Reag. Ph. Eur., ≥99%, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15603390 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
2.5 kg
50 kg
6 x 2.5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2.50 Kilogramm
50 Kilogramm
500 Gramm
6 Stück
puriss. p.a., ACS-Reagenz, Reag. Ph. Eur., ≥99 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10035-04-8
Fórmula molecular CaCl2 · H2O
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Calciumchlorid-Dihydrat
Nombre de nota Reag. Ph. Eur.
Cantidad 6 x 2.5 kg
Número MDL MFCD00149613
Número UN NONH für alle Transportarten
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.01
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado ACS/puriss. P. A
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Calcium chloride dihydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.