Learn More
Calciumchlorid-Dihydrat, ACS-Reagenz, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15602230 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
2.5 kg
6 x 500 g
12 kg
4 x 2.5 kg
ACS-Reagenz, ≥99%
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10035-04-8
Summenformel CaCl2 · H2O
MDL-Nummer MFCD00149613
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calciumchlorid-Dihydrat
Menge 6 x 500 g
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 147.01 mol
Reinheit (%) ≥ 99 %
Güte ACS-Reagenz
Dampfdruck 0.01 mmHg (20 °C)
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Calcium chloride dihydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.