Learn More
Calciumchlorid, Anhydrid, Pulver, ≥97 %, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15647760 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Envase:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
2.50 Kilogramm
5 Kilogramm
500 Gramm
Wasserfreies, Pulver, ≥ 97 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10043-52-4
Fórmula molecular CaCl2
Peso molecular (g/mol) 110.98
Número MDL MFCD00010903
Clave InChI UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo Calciumchlorid, Calciumdichlorid, Wasserfreies Calciumchlorid, Calcium-II-chlorid, Calorid, Flüssig, Calciumchlorid-Pellets, calcium chloride pellets, isocal, jarcal
PubChem CID 5284359
ChEBI CHEBI:3312
SMILES [Cl-].[Cl-].[Ca++]
Spezifikation
Punto de ebullición 1,900 °C
Nombre del producto químico o material Calciumchlorid
Punto de fusión 772 °C (Literatur)
Nombre de nota Wasserfrei, Pulver, ≥97 %
% máx. CAS 100.0000%
Forma física Pulver
Cantidad 2.5 kg
Fórmula lineal CaCl2
Número UN NONH für alle Transportarten
Nombre IUPAC Calcium; Dichlorid
Formula Weight (peso de la fórmula) 110.98
Porcentaje de pureza >97%
Envase Poly-Flasche
Presión de vapor 0.01mmHg (20 °C)
Densidad 2.150 g/cm3