Learn More
Calciumchlorid, Anhydrid, Pulver, ≥97 %, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15637760 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
1 kg, Poly-Flasche
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Wasserfreies, Pulver, ≥ 97 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10043-52-4
Summenformel CaCl2
Molekulargewicht (g/mol) 110.98
MDL-Nummer MFCD00010903
InChI-Schlüssel UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
Synonym Calciumchlorid, Calciumdichlorid, Wasserfreies Calciumchlorid, Calcium-II-chlorid, Calorid, Flüssig, Calciumchlorid-Pellets, calcium chloride pellets, isocal, jarcal
PubChem CID 5284359
ChEBI CHEBI:3312
SMILES [Cl-].[Cl-].[Ca++]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calciumchlorid
Menge 1 kg
Strukturformel CaCl2
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
IUPAC-Name Calcium; Dichlorid
Formelmasse 110.98 mol
Reinheit (%) ≥ 97 %
Verpackung Poly-Flasche
Dampfdruck 0.01mmHg (20 °C)
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Calcium chloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: calcium chloride
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Calciumchlorid, Anhydrid, Pulver, ≥97 %, Honeywell Fluka™ >