Learn More
Calciumchlorid, 100 mM wässrige Lösung, steril, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10043-52-4 | CaCl2 | 110.98 g/mol
91.75 CHF - 159.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 10043-52-4 |
---|---|
Summenformel | CaCl2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 110.98 |
MDL-Nummer | MFCD00010903 |
InChI-Schlüssel | UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L |
Synonym | calcium chloride, calcium dichloride, calcium chloride anhydrous, calcium ii chloride, calciumchloride, caloride, liquical, calcium chloride pellets, isocal, jarcal |
PubChem CID | 5284359 |
ChEBI | CHEBI:3312 |
SMILES | [Cl-].[Cl-].[Ca++] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15455199
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62905.AP |
500 mL |
91.75 CHF
500 Milliliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15465199
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62905.K2 |
1 L |
159.00 CHF
1 Liter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
10043-52-4 | |
110.98 | |
UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L | |
5284359 | |
[Cl-].[Cl-].[Ca++] |
CaCl2 | |
MFCD00010903 | |
calcium chloride, calcium dichloride, calcium chloride anhydrous, calcium ii chloride, calciumchloride, caloride, liquical, calcium chloride pellets, isocal, jarcal | |
CHEBI:3312 |
Spezifikation
Calcium chloride | |
10043-52-4 | |
CaCl2 | |
calcium chloride, calcium dichloride, calcium chloride anhydrous, calcium ii chloride, calciumchloride, caloride, liquical, calcium chloride pellets, isocal, jarcal | |
[Cl-].[Cl-].[Ca++] | |
110.98 | |
CHEBI:3312 | |
100mM aq. soln. |
sterile | |
Flüssigkeit | |
MFCD00010903 | |
UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L | |
Calciumdichlorid | |
5284359 | |
110.99 |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Kühl lagern