Learn More
Kalziumkarbonat, zertifiziertes AR für Analysen, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10448400
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
250 g
500 g
1 kg
Chemische Identifikatoren
CAS 471-34-1
Summenformel CCaO3
Molekulargewicht (g/mol) 100.09
MDL-Nummer MFCD00010906
InChI-Schlüssel VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-Name Calciumcarbonat
SMILES [Ca++].[O-]C([O-])=O
Spezifikation
Schmelzpunkt 825°C
Farbe Weiß
pH 8 to 9
Physikalische Form Fest
Menge 500 g
Formelmasse 100.09g/mol
Verpackung Pulver im Kunststoffgefäß
Produktidentifikator
  • Calcium carbonate