Learn More
Calciumbromid, wasserfrei, 99.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11315059
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Für Fotografie, als Trocknungsmittel, Herstellung von Mineralwasser
Calcium bromide is a dehydrating agent used in photography, food preservatives, wood preservatives, fire retardants and freezing mixtures. It is used as an oxidizer for mercury emissions control. It is widely used for the preparation of drilling fluids, completion fluids and drilling muds formulations. It also finds application in the manufacture of mineral water.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7789-41-5
Fórmula molecular Br2Ca
Peso molecular (g/mol) 199.886
Número MDL MFCD00010902
Clave InChI WGEFECGEFUFIQW-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo calcium bromide, calcium dibromide, kalziumbromid, brocal, 87cny2eebh, ksc377c0p, calciumbromide, calcium 2+ dibromide, calcium bromide, anhydrous 10g
PubChem CID 5360316
ChEBI CHEBI:31338
Nombre IUPAC Calcium;dibromid
SMILES [Ca+2].[Br-].[Br-]
Spezifikation
Punto de ebullición 806°C to 812°C
Nombre del producto químico o material Calcium bromide
Punto de fusión 730°C
Nombre de nota Anhydrous
Color Weiß
Forma física Pulver
Cantidad 50 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5%
Información de solubilidad Soluble in water,methanol,ethanol and acetone. Insoluble in dioxane,chloroform and ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.9
Sensibilidad Hygroskopisch
Aspecto White to off-white powder or beads
Densidad 3.353
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Calcium bromide, anhydrous
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Calcium bromide