Learn More
Kalziumarsenat, weißes Pulver, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11313618
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Verpackung:
Verpackungsgruppe II
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 7778-44-1 | As2Ca3O8 | 398.069 g/mol
Calcium arsenate is also used in weather- resistant wood treatment. It was used mainly in viticulture, in the past. it was mainly used against the boll weevil in cotton cultivation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7778-44-1
Summenformel As2Ca3O8
Molekulargewicht (g/mol) 398.069
MDL-Nummer MFCD00049407
InChI-Schlüssel RMBBSOLAGVEUSI-UHFFFAOYSA-H
Synonym calcium arsenate, pencal, cucumber dust, spra-cal, calcium-o-arsenate, chip-cal granular, tricalcium arsenate, calcium orthoarsenate, kalziumarseniat german, arsenic acid, calcium salt
PubChem CID 24501
IUPAC-Name Tricalcium;trioxido(oxo)-$l^{5}-arsan
SMILES [O-][As](=O)([O-])[O-].[O-][As](=O)([O-])[O-].[Ca+2].[Ca+2].[Ca+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calcium arsenate
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 250 g
Prozentgehaltsbereich 95%
Löslichkeitsinformationen It is soluble in water and acids,insoluble in organic solvents
Formelmasse 398.03
Verpackung Verpackungsgruppe II
Dichte 3.62 g/cm3 at 20°C