Learn More
Kalzium-alpha-D-Isosaccharinat, 98 % (Assay), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11468540
Click to view available options
Menge:
0.25 g
1 g
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 84324-95-8
Summenformel C12H22CaO12
MDL-Nummer MFCD04039767
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calcium alpha-D-isosaccharinate
Farbe Braun
Physikalische Form Kristallin
Menge 1 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Assay)
Strukturformel [CO2C(OH)(CH2OH)CH2HCOHCH2OH]2Ca
Formelmasse 398.38
Reinheit (%) 98%