Learn More
Cadmiumsulfat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 12623630 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
CAS: 10124-36-4 | CdO4S | 208.46 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10124-36-4
Fórmula molecular CdO4S
Peso molecular (g/mol) 208.46
Clave InChI QCUOBSQYDGUHHT-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo cadmium sulfate, cadmium sulphate, cadmium monosulfate, sulfuric acid, cadmium salt 1:1, cadmium sulfuricum, cadmium sulfate 1:1, cadmium sulfate, tetrahydrate, cadmium 2+ sulfate, caswell no. 136c, unii-947unf3z6o
PubChem CID 24962
ChEBI CHEBI:50292
Nombre IUPAC Cadmium(2+);Sulfat
SMILES [O-]S(=O)(=O)[O-].[Cd+2]
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Cadmium sulfate
Punto de fusión 1000.0°C
Cantidad 2.5 kg
Fórmula lineal CdSO4
Índice Merck 15,1632
Información de solubilidad Solubility in water: 1130g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol, acids, acetone and ammonia
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.46
Grado ACS-Reagenz
Envase Glasflasche