Learn More
Cadmiumsulfat 8/3-Hydrat, puriss. p.a., ACS-Reagenz, ≥99.0 %, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15671890 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Puriss., p.a., ACS-Reagenz, ≥ 99.0 % (Berechn. basiert auf CdSO4 ·8/3H2O, KT)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7790-84-3
MDL-Nummer MFCD02253000
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cadmiumsulfat8/3-Hydrat
Schmelzpunkt 41.5 °C
Farbe Farblos
Physikalische Form Fest
Menge 100 g
Strukturformel CdSO4 · 8/3H2O
UN-Nummer UN2570
Formelmasse 256.57 mol
Reinheit (%) ≥99.0 % (Berechn. basiert auf CdSO4 · 8/3 H2O, KT)
Güte ACS/puriss. P. A
Verpackung Poly-Flasche
Dichte 3.09 g/cu.cm