Learn More
Cadmiumphosphat (Ortho), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11399337
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13847-17-1
Summenformel Cd3O8P2
Molekulargewicht (g/mol) 527.182
MDL-Nummer MFCD00049414
InChI-Schlüssel NRGIRRZWCDKDMV-UHFFFAOYSA-H
Synonym cadmium phosphate, cadmium orthophosphate, tricadmium diphosphate, cadmium ii phosphate, tricadmium bis phosphate, cadmium phosphte cd3 po4 2, cadmium phosphate ortho, phosphoric acid, cadmium salt 2:3, acmc-20alja, cadmium 2+ diphosphate
PubChem CID 26060
IUPAC-Name Cadmium(2+);diphosphat
SMILES [O-]P(=O)([O-])[O-].[O-]P(=O)([O-])[O-].[Cd+2].[Cd+2].[Cd+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cadmium phosphate (ortho)
Schmelzpunkt ∼1500°C
Physikalische Form Pulver
Menge 250 g
UN-Nummer UN2570
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water
Formelmasse 527.14
Reinheit (%) 99%