Learn More
Cadmiumphosphat (Ortho), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Cadmium phosphate (ortho) |
Schmelzpunkt | ∼1500°C |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 10 g |
UN-Nummer | UN2570 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water |
Formelmasse | 527.14 |
Reinheit (%) | 99% |