Learn More
Cadmimiumjodid, ultratrocken, 99.9985 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11343857
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
CAS: 7790-80-9 | CdI2 | 366.223 g/mol
Cadmium iodide is used in lithography, photography, electroplating and the manufacturing of phosphors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Ampulliert unter Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7790-80-9
Fórmula molecular CdI2
Peso molecular (g/mol) 366.223
Número MDL MFCD00010920
Clave InChI OKIIEJOIXGHUKX-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo cadmium iodide, cadmium diiodide, unii-2f2upu4kcw, cadmium 2+ diiodide, 2f2upu4kcw, acmc-20aljc, cadmium 2+ ion diiodide, cadmium iodide trace metals basis 25g
PubChem CID 24635
Nombre IUPAC Cadmium(2+);diiodid
SMILES [Cd+2].[I-].[I-]
Spezifikation
Punto de ebullición 787°C
Nombre del producto químico o material Cadmium iodide
Punto de fusión 387°C to 389°C
Nombre de nota Ultra dry
Color Weiß bis gelb
Forma física Perlen
Cantidad 5 g
Notas del porcentaje del ensayo (Metallbasis)
Número UN UN2570
Índice Merck 14,1621
Información de solubilidad It is soluble in water,ethanol,acetone,ether and ammonia.
Formula Weight (peso de la fórmula) 366.21
Porcentaje de pureza 99.9985%
Olor Geruchsneutral
Envase Ampulle
Sensibilidad Hygroskopisch; lichtempfindlich
Densidad 5.67 g/mL