Learn More
Cadmiumchlorid-Hemipentahydrat, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10310714
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7790-78-5
Summenformel 2·5 H2O
Molekulargewicht (g/mol) 228.34
MDL-Nummer MFCD00799071
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cadmium chloride hemipentahydrate
Schmelzpunkt 34.0°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristalle und Stückchen
Menge 2.5 kg
Strukturformel CdCl2·5/2H2O
Merck Index 15, 1622
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1680g/L (20°C). Other solubilities: soluble in acetone,slightly soluble in ethanol and methanol
Formelmasse 228.34
Reinheit (%) 79.5 to 81.0% (CdCl2)
Güte ACS-Reagenz