Learn More
Cadmiumbromidhydrat, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11445210
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 681435-25-6
Molekulargewicht (g/mol) 272.22
MDL-Nummer MFCD00150204
InChI-Schlüssel KPWJBEFBFLRCLH-UHFFFAOYSA-L
Synonym cadmium 2+ dibromide, cadmium 2+ ion dibromide, cadmium bromide, anhydrous 25g, cadmium bromide, anhydrous,
IUPAC-Name cadmium(2+) dibromide
SMILES [Br-].[Br-].[Cd++]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cadmium bromide hydrate
Farbe Weiß bis gelb
Physikalische Form Kristallin
Menge 25 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Summenformel Br2Cd
UN-Nummer UN2570
Formelmasse 272.22 (Anhydrous)
Reinheit (%) 99.999%
Geruch Odorless
Empfindlichkeit Hygroscopic