Learn More
Cadmiumacetat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7077455 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 543-90-8
Summenformel C4H6CdO4
Molekulargewicht (g/mol) 230.5
InChI-Schlüssel LHQLJMJLROMYRN-UHFFFAOYSA-L
Synonym cadmium acetate, cadmium diacetate, acetic acid, cadmium salt, cadmium ethanoate, bis acetoxy cadmium, cadmium di acetate, cadmium ii acetate, unii-95kc50z1l0, ccris 7783, hsdb 280
PubChem CID 10986
IUPAC-Name Cadmium(2+);diacetat
SMILES CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Cd+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cadmium acetate
Schmelzpunkt 255.0°C to 273.0°C
Menge 250 g
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (Complexometry)
Merck Index 15,1619
Formelmasse 230.5
Reinheit (%) 98%
Güte Rein
Verlust bei Trocknung 0.5% max.
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cadmium acetate anhydrous
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Karzinogenität Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.