Learn More
Soluzione tampone pH 7.412
BIOPHARMA
Codice prodotto. 11786388 Sfoglia Tutto Reagecon Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 ml
Dimensione della confezione:
250mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Manufactured according to DIN 19266. Reagecon™ Buffer Solution, pH 7.413 is tested at 25°C to an accuracy level of ±0.01 through an ISO 17025 accredited method. This calibration and control buffer is specially formulated to ensure its stability, even after opening the bottle.
To ensure reliable, reportable pH measurements, this pH buffer standard is directly traceable to the IUPAC pH scale by an unbroken chain of traceability. Traceable analysis is necessary for consistency and universal acceptance of pH results, including acceptance by regulatory bodies.
  • Manufactured according to DIN 19266
  • Supplied with a detailed certificate of analysis, which outlines traceability to NIST
  • Calibrated to a standard precision NIST value
  • Certification to ISO 9001:2008 and accredited to ISO 17025
  • Temperature dependence data is printed on label, as are lot numbers and expiry dates
  • Extended shelf life with enhanced stability—usable to expiry date, even after opening
Specifica
Punto di fusione 0°C
Punti di ebollizione 100°C
Certificato di analisi Yes
pH 7.413 ±0.01
Forma fisica Liquid
Quantità 250 ml
Odore Characteristic
Tracciabilità a NIST Yes
Informazioni di solubilità Fully miscible in water
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato