Learn More
Pufferlösung pH-Wert 6.865, Fisher Chemical™
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
500 ml
1000 ml
Spezifikation
Spezifikation
pH | 6.865 |
Physikalische Form | Flüssig |
Menge | 1000 ml |
Lösungstyp | Puffer |
Zusammensetzung | Phosphat-Kalium, Dihydrogen/Phosphathydrogen |