Learn More
Brommethylacetat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7037912
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
5 Gramm
CAS: 590-97-6 | C3H5BrO2 | 152.98 g/mol
Bromomethyl acetate is involved in the preparation of optically active cyclohexene antisepsis agents. It acts as reagent in samarium diiodide-mediated conversion of ketones and aldehydes to 1,2-diacetates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Brommethylacetat ist an der Herstellung von optisch aktiven Cyclohexen-Antisepsismitteln beteiligt. Wirkt als Reagenz in der durch Samariumdiiodid vermittelten Umwandlung von Ketonen und Aldehyden in 1,2-Diacetaten.
Löslichkeit
Mischbar mit Chloroform.
Hinweise
Kühl lagern. Feuchtigkeitsempfindlich und hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 590-97-6
Summenformel C3H5BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 152.98
MDL-Nummer MFCD00000170
InChI-Schlüssel NHYXMAKLBXBVEO-UHFFFAOYSA-N
Synonym bromomethanol acetate, methanol, bromo-, acetate, acetic acid bromomethyl ester, acetoxymethyl bromide, methanol, 1-bromo-, 1-acetate, brommethylacetat, acetoxymethylbromid, bromo-methyl acetate, acmc-20aljy, 1-bromomethyl acetate
PubChem CID 68536
IUPAC-Name Brommethylacetat
SMILES CC(=O)OCBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bromomethyl acetate
Dichte 1.56
Siedepunkt 130°C to 133°C
Flammpunkt 57°C (135°F)
Strukturformel CH3CO2CH2Br
Menge 5 g
UN-Nummer UN3272
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Miscible with chloroform.
Formelmasse 152.98
Reinheit (%) 95%