Learn More
Bromcycloheptan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Bromocycloheptane |
Dichte | 1.3 |
Siedepunkt | 71°C to 72°C (10 mmHg) |
Flammpunkt | 68°C (154°F) |
Brechungsindex | 1.5052 |
Menge | 100 g |
Beilstein | 1098389 |
Formelmasse | 177.09 |
Reinheit (%) | 97% |