Learn More
Flüssiges Brom, ACS, 99.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15461317
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
500 g
5 x 500 g
Maximaler Gehalt an Verunreinigungen: Verdampfungsrückstand 0.005 %, Cl 0.05 %, I 0.001 %, Schwefelverbindungen (als S) 0.001 %, Schwermetalle (als Pb) 2 ppm, Ni 5 ppm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7726-95-6
Summenformel Br
Molekulargewicht (g/mol) 79.91
MDL-Nummer MFCD00010896
InChI-Schlüssel CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-M
Synonym bromine, dibromine, brom, bromine solution, brome, bromo, broom, bromine water, bromo italian, bromo spanish
PubChem CID 24408
ChEBI CHEBI:29224
SMILES [Br-]
Specifications
Chemischer Name oder Material Bromine liquid
Farbe Braun bis rot
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 99.5%
IUPAC-Name Bromid
Formelmasse 159.81
Reinheit (%) 99.5%
Güte ACS
Geruch Unpleasant
Aussehen Red-brown fuming liquid
Dampfdruck 230 hPa (173mm Hg) at 20°C
Dichte 3.12g/cm3 at 20°C