Learn More
Coomassie Brilliantbau G-250, Fisher BioReagents
Click to view available options
Menge:
25 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
Beschreibung
Brillantblau G-250 ist ein allgemeines Proteinfärbemittel.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Brilliant Blue G-250 |
Extinktionskoeffizient | 600g(-1) cm(-1) min. |
Identifizierung | Pass Test |
Lambda max. | 608 to 612nm |
Formelmasse | 854.02 |
Verlust bei Trocknung | 5% max. |
Verpackung | Glasflasche |
Farbindex Nr. | 42655 |
Farbe | Blau |
Menge | 50 g |