Learn More
Brevican Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.48 CHF - 385.92 CHF
Spezifikation
Antigen | Brevican |
---|---|
Konzentration | 0.13 mg/mL |
Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16858834
|
Proteintech
19017-1-AP-20UL |
20 μL |
136.48 CHF
20 Mikroliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
16848834
|
Proteintech
19017-1-AP-150UL |
150 μL |
385.92 CHF
150 Mikroliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Brevican is the most abundant chondroitin sulfate proteoglycan in the extracellular matrix of the adult brain. It is a member of the lectican family of aggregating extracellular matrix proteoglycans that bear chondroitin sulfate (CS) chains. It is highly expressed in the central nervous system and is thought to stabilize synapses and inhibit neural plasticity. Brevican is secreted from astrocytes and neurons as a 145 kD core protein that bears up to three, covalently-linked, CS chains. It is also is secreted as a 145 kD core protein without CS chains. When cleaved by extracellular glutamyl endopeptidases, the ADAMTSs, a 55 kD N-terminal fragment is formed that contains the unique C terminal epitope EAMESE.Spezifikation
Brevican | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Rat, Human | |
P55068, Q61361, Q96GW7 | |
12032, 25393, 63827 | |
Brevican Fusion Protein Ag13552 | |
Primary | |
-20°C | |
BCAN |
0.13 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
BCAN, BEHAB, Brevican, Brevican core protein, CSPG7 | |
BCAN | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |