Learn More
BrandTech™ BRAND™ 8-Strip PCR Tube8-Strip PCR Tubes with attached Single Caps, qPCR Compatible, BIO-CERT™ PCR QUALITY
Manufactured from high-quality virgin polypropylene for reliable and reproducible results, these tubes feature a highly transparent or white design to enhance fluorescence signal detection in qPCR applications. Individually attached caps allow for easy sample access.
198.00 CHF - 213.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | Zertifiziert RNase-/DNase-frei |
---|---|
Verschlussfarbe | Clear |
Menge | 120 Strips |
Verschlussmaterial | Polypropylene |
Sterilität | Non-sterile |
Produktcode | Marke | Farbe | Produkttyp | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Produkttyp | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10747033
|
BrandTech™ BRAND™
781333 |
Klar | Röhrchenstreifen | 0.15 ml |
198.00 CHF
120 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
10373173
|
BrandTech™ BRAND™
781332 |
Klar | Röhrchenstreifen | 0.2 ml |
213.00 CHF
120 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
Beschreibung
BRAND™ PCR Tube Strips offer exceptional and versatile performance for PCR or qPCR setups, medium-throughput applications, and other workflows requiring precise thermal transfer and high cleanliness. Made from high-quality virgin polypropylene, these tubes ensure reliable results with features that enhance usability and sample integrity. Key features include:
- BIO-CERT™ PCR QUALITY: Certified free of human DNA, RNase, DNase, pyrogens, and PCR inhibitors, ensuring the highest level of cleanliness for sensitive PCR applications.
- Superior Heat Transfer: Extra thin-walled tubes optimize thermal transfer during PCR, reducing cycle times and providing consistent performance over a wide temperature range.
- User-Friendly Features: Numbered wells provide clear and easy identification.
- Transparent PCR Tubes:Designed for optimal clarity to facilitate fluorescence signal detection.
- White PCR Strip Tubes: Enhanced with titanium dioxide (TIO2) to optimize fluorescence signal reflection.
- High-Quality Construction: Manufactured from high-quality virgin resins without lubricants or chemical additives.
- Autoclavable: Designed to withstand autoclaving at 121°C (2 bar) in compliance with DIN EN 285.
Spezifikation
Zertifiziert RNase-/DNase-frei | |
120 Strips | |
Non-sterile | |
Ja | |
Flat Cap (Attached) | |
Autoklavierbar | |
Single-use | |
Röhrchenstreifen |
Clear | |
Polypropylene | |
Polypropylen | |
Ja | |
8 | |
Ja | |
Streifen |