Learn More
Brady™ BMP51/BMP53/BMP41 Label Maker Cartridge: B-422 Polyester
Für den Einsatz in kommerziellen und industriellen Anwendungen
Marke: Brady™ 131608
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Permanenter Klebstoff, für pulverbeschichtete/texturierte Oberflächen
- In verschiedenen Größen erhältlich
Spezifikation
Passt zu 2002/95/EC | |
Polyester (B-422) | |
260/Packung | |
25.4 x 25.4 mm | |
1 in. | |
1 in. |
Schwarz, Weiß | |
Etikettierer-Kassette | |
1 x 1 in. | |
1 x 1 in. | |
25,4 mm | |
25.4 mm |