Learn More
Wheaton™ BASE FOR MEMBRANE SUPPORT
Die Sockelstütze aus Borosilikatglas ist ein Ersatzteil, eine Sockelstütze für die Wheaton™ 90 mm-Filtrationseinheit. Aus Wheaton™ 33 Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen gemäß Anforderugen von USP Typ I und ASTM E 438 Typ I Klasse A
Marke: Wheaton™ 419455
295.72 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Descripción
- Ersatzteil für 90 mm-Filtrationseinheit
- Wheaton™ 33 Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen
Especificaciones
Wheaton™ 90 mm-Filtrationseinheit | |
Borosilikatglas | |
1 l-Trichter mit Schraubring, Glasstützsockel, Filterhalter, Silikonstopfen Nr. 8 | |
Je 1 |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.