Learn More
Bortrifluorid-Dimethylsulfid-Komplex, gereinigt, unter Argon in wiederverschließbaren ChemSeal™ Flaschen verpackt, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11396169
500 mL
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
  • Verpackt unter Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 353-43-5
Summenformel C2H6BF3S
Molekulargewicht (g/mol) 129.94
MDL-Nummer MFCD00013193
InChI-Schlüssel BRWZPVRDOUWXKE-UHFFFAOYSA-N
Synonym boron fluoride-dimethyl sulfide complex, dimethyl-??-sulfanylidene trifluoro-??-borane, trifluoroborane-methyl sulfide, dimethyl sulfide-trifluoroborane, trifluoro methylsulfanyl methane boron, boron trifluoride methyl sulfide complex, boron trifluoride-methyl sulfide complex, boron trifluoride-dimethyl sulfide complex, purified, packaged under argon in resealable chemseal bottles
PubChem CID 71311438
IUPAC-Name Dimethylsulfonio(trifluor)boranuid
SMILES CSC.FB(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Boron trifluoride-dimethyl sulfide complex
Namenshinweis Purified
Physikalische Form Flüssig
Menge 500 mL
UN-Nummer UN2920
Formelmasse 129.94
Verpackung ChemSeal™ Flaschen
Empfindlichkeit Moisture Sensitive
Dichte 1.235g/mL
Name des Produkts
Bortrifluorid-Dimethylsulfid-Komplex, gereinigt, unter Argon in wiederverschließbaren ChemSeal™ Flaschen verpackt, Thermo Scientific Chemicals >