Learn More
Bor-Stücke, kristallin, 1 bis 30 mm (0.039 bis 1.2 Zoll), 99.4 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11344827
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-42-8
Summenformel B
Molekulargewicht (g/mol) 10.81
MDL-Nummer MFCD00134034 MFCD00151272
InChI-Schlüssel ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N
Synonym boron, metallic, unii-n9e3x5056q, boron, amorphous, powder, crystalline, boro, boron-elemental, boron, elemental, and compounds, boracium, boranylidyne
PubChem CID 5462311
ChEBI CHEBI:27560
IUPAC-Name Bor
SMILES [B]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Boron
Farbe Grau
Physikalische Form Stücke, kristallin, 1 bis 30 mm (0.039 bis 1.2 Zoll)
Menge 250 g
Prozentgehaltsbereich 99.4% (Metals basis)
Zündpunkt 700°C (1292°F)
Geruch Geruchsneutral
Aussehen Dark Gray pieces