Learn More
Boroxid, Puratronic™, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7048660
100 g, 100 Gramm
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
  • In der Elektronikindustrie als Flüssigkapsel für das Czochralski-artige Wachstum von III-V-Halbleiter-Einkristallen (z.B. GaAs, GaP, InP).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1303-86-2
Summenformel B2O3
Molekulargewicht (g/mol) 69.62
MDL-Nummer MFCD00011315
InChI-Schlüssel JKWMSGQKBLHBQQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym boron trioxide, boric oxide, boric anhydride, boric acid anhydride, oxo oxoboranyloxy borane, boronoxide, diboron trioxide, boron sesquioxide, boron oxide, boron oxide 500g
PubChem CID 518682
ChEBI CHEBI:30163
IUPAC-Name Oxo(Oxoboranyloxy)boran
SMILES O=BOB=O
Spezifikation
Siedepunkt 1860°C
Chemischer Name oder Material Boron oxide
Schmelzpunkt ∼450°C
Namenshinweis Fused Lump, Approx. 1.0 in. dia. x 0.75 in. thick
Farbe Weiß
Physikalische Form Verschmolzene Klumpen
Menge 100 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Merck Index 14,1337
Formelmasse 69.62
Reinheit (%) 99.999%
Güte Puratronic™
Geruch Odorless
Empfindlichkeit Hygroscopic
Dichte 2.46 g/mL (±)0.01
Name des Produkts
Boroxid, Puratronic™, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific™ >