Learn More
Bornitrid-Paste, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11370408
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
2 kg
Ist beständig gegen geschmolzene Metalle und Salze, hat eine hohe Wärmeleitfähigkeit und dielektrische Festigkeit
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10043-11-5
Summenformel BN
Molekulargewicht (g/mol) 24.82
MDL-Nummer MFCD00011317
InChI-Schlüssel LNLSXDSWJBUPHM-UHFFFAOYSA-N
Synonym boron nitride, elbor, borazon, elboron, kubonit, wurzin, denka boron nitride gp, geksanit r, hexanite r
PubChem CID 66227
ChEBI CHEBI:50883
SMILES B=N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Boron nitride
Farbe Weiß
Physikalische Form Paste
Menge 2 kg
IUPAC-Name Boranimin
Geruch Geruchsneutral
Aussehen White paste
Dichte 1.4