Learn More
Bornitrid, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15472067
Click to view available options
Menge:
1 Pc.
5 Pc.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10043-11-5
Summenformel BN
Molekulargewicht (g/mol) 24.82
MDL-Nummer MFCD00011317
InChI-Schlüssel LNLSXDSWJBUPHM-UHFFFAOYSA-N
Synonym boron nitride, elbor, borazon, elboron, kubonit, wurzin, denka boron nitride gp, geksanit r, hexanite r
PubChem CID 66227
ChEBI CHEBI:50883
SMILES B=N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Boron nitride
Physikalische Form Hot Pressed Rod
Menge 5 Pc.
IUPAC-Name Boranimin
Formelmasse 24.82
Reinheit (%) 99.5%
Verpackung Beutel