Learn More
Boran-Pyridin-Komplex, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11426790
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
CAS: 110-51-0 | C5H8BN | 92.94 g/mol
Borane-pyridine complex is used for synthesis of α-alkyl-β-hydroxy esters and preparation of Igs conjugated with viral peptide epitopes. It is used as reducing agent for high performance liquid chromatography analysis of oligosaccharides. It is also used as modifier in decant oil affecting its carbonization to mesophase pitch.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Boranpyridin-Komplex wird für die Synthese von α-Alkyl-β-Hydroxyestern und die Herstellung von mit viralen Peptid-Epitopen konjugiertem Igs verwendet. Wird als Reduktionsmittel für die Analyse von Oligosacchariden mittels Hochleistungsflüssigchromatographie verwendet. Wird auch als Modifikator in dekantiertem Öl verwendet, wodurch seine Karbonisierung auf Mesophasepech beeinflusst wird.
Löslichkeit
Hydrolysiert langsam im Wasser.
Hinweise
Luft- und feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Wärme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 110-51-0
Summenformel C5H8BN
Molekulargewicht (g/mol) 92.94
MDL-Nummer MFCD00012435
InChI-Schlüssel LPGWNCNRGQANGC-UHFFFAOYSA-N
Synonym Pyridine-borane
IUPAC-Name (pyridin-1-ium-1-yl)boranuide
SMILES [BH3-][N+]1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Borane-pyridine complex
Schmelzpunkt 9°C to 11°C
Dichte 0.92
Siedepunkt 65°C (1 mmHg)
Flammpunkt 73°C (163°F)
Geruch Unpleasant
Brechungsindex 1.532
Menge 10 g
UN-Nummer UN2810
Beilstein 3674913
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen It hydrolyzes slowly in water.
Formelmasse 92.93
Reinheit (%) 95%